G6638
Anti-Goat IgG (whole molecule) antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable