G25300
Sephadex® G-25 Size Exclusion Resin
Coarse, 50-140 mesh
About This Item
Produits recommandés
product name
Sephadex® G-25, Coarse
Niveau de qualité
100
200
Technique(s)
LPLC: suitable
Gonflement
1 g swells to 4-6 mL gel
Taille des billes
100-300 μm
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Clé InChI
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
Description générale
G25300-500G′s updated product number is GE17-0034-02
Application
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable