G1043
Guanfacine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N (Aminoiminomethyl)-2,6-dichlorobenzeneacetamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble 12 mg/mL at 60 °C
Auteur
Promius
Chaîne SMILES
Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
Clé InChI
DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable