G1025
Gibberellic acid potassium salt
suitable for plant cell culture, BioReagent, ~95%, ≥50% total GA3 basis
Synonyme(s) :
GA3, Gibberellin A3
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
~95%
Composition
total GA3, ≥50%
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES
[K].[H][C@@]12CC[C@]3(O)C[C@]1(CC3=C)[C@@H](C(O)=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)[C@@H](O)C=C[C@@]24OC5=O
InChI
1S/C19H22O6.K.H/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22;;/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22);;/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-;;/m1../s1
Clé InChI
YGDRGPFCIWRNTK-DHDXTLTISA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable