F6760
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt
Powder
Synonyme(s) :
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt
About This Item
Produits recommandés
product name
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt,
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
white to light yellow
Solubilité
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
Adéquation
suitable (as Coupling Agent with Naphthol AS)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]S(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(O)(=O)=O)(=O)=O.ClC3=CC=C([N+]#N)C(C)=C3
InChI
1S/C10H8O6S2.2C7H6ClN2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);2*2-4H,1H3/q;2*+1/p-2
Clé InChI
PSAWWJOJWWUTJJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable