F6272
α-1,6-Fucosidase solution from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥1.8 units/mg protein
Activité étrangère
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase and proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... FUCA1(2517) , FUCA2(2519)
Actions biochimiques/physiologiques
For reactions with complex carbohydrates, the substrate must be labeled with aminonaphthalenetrisulfonic acid (ANTS).
Définition de l'unité
One unit will release 1.0 μmole of methylumbelliferone from 4-methylumbelliferyl α-L-fucoside per min at pH 5.0 at 37 °C
Forme physique
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable