F4537
Fibroblast Growth Factor-5 human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Synonyme(s) :
hFGF-5, FGF-5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.1-15.0 ng/mL
Poids mol.
27 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FGF5(2250)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research