F4143
Anti-Mouse IgG (Fc specific)–FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
indirect immunofluorescence: 1:128
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunocytochemistry
Immunofluorescence (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable