Principaux documents
EP5825718003
SBS adapter, for 1 plate with frame in SBS format
for 1 plate with frame in SBS format, pkg of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Caractéristiques
for 1 plate with frame in SBS format
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825718003
Catégories apparentées
Description générale
For Use With (Equipment): Rotors A-2-MTP and A-2-DWP
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG