Principaux documents
EP5702000065
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, AC/DC input, UK plug
About This Item
Code UNSPSC :
40161701
Nomenclature NACRES :
NB.81
Entrée CA/CC
230 V AC, UK plug
Caractéristiques
CE compliant
w/o rotor
Fabricant/nom de marque
5702000065
Eppendorf® 5702000065
Eppendorf®
Paramètres
3000 × g
4400 rpm
Technique(s)
centrifugation: suitable
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG