Principaux documents
EP5427712003
Eppendorf® Rotor F-45-30-11
incl. rotor lid, coated
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, coated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427712003
Paramètres
14,000 max. RCF (20,817 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5340/5430R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG