EP4861000736
Eppendorf®Xplorer® Plus
single-channel, adjustable, tip volume 0.125-2.5 mL, red
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
, universal plug set
Caractéristiques
adjustable
single-channel
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4861000736
Volume de la pointe
0.125-2.5 mL
Alimentation par piles
lithium
Couleur
red
Température de stockage
room temp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable