EP3125000184
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 4, volume 120-1200 μL, cone distance 9-33 mm, dark green
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
dark green
Caractéristiques
no. of channels 4
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 3125000184
cone distance
9-33 mm
Volume
120-1200 μL
Description générale
- Adjustable tip spacing pipette
- Multi-channel pipette
- 4-channel
- 120-1200μL
- 9mm cone distance
- Dark green
Application
- Forward pipetting
- Reverse pipetting
- Removal of supernatants
- Sample mixing
- Phase extraction
- Filling of plates, gels, and reaction vessel
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable