Principaux documents
EP3125000168
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 6, volume 30-300 μL, cone distance 9-20 mm, orange
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
orange
Caractéristiques
no. of channels 6
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 3125000168
cone distance
9-20 mm
Volume
30-300 μL
Description générale
  • Adjustable tip spacing pipette
  • Multi-channel pipette
  • 6-channel
  • 30-300μL
  • 9mm cone distance
  • Orange
Application
  • Forward pipetting
  • Reverse pipetting
  • Removal of supernatants
  • Sample mixing
  • Phase extraction
  • Filling of plates, gels, and reaction vessel
Caractéristiques et avantages
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable