Principaux documents
EP3115600019
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Replacement Pipette Holder
for pipette carousel
Synonyme(s) :
pipette handle, pipettor hook
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
plastic
Caractéristiques
1 x Pipette
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 3115600019
Description générale
Clicks onto pipette to enable storage on pipette carousel
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG