EP0030132548
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
white plate, conical bottom white wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom white wells
white plate
Caractéristiques
skirt (Semi skirted)
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030132548
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
96 well
Volume de travail
250 μL