EP0030108434
Eppendorf® Protein LoBind Tubes
PCR clean, withstand 18,000 x g, 0.5 mL, pack of 500 ea
Synonyme(s) :
Eppendorf® Protein LoBind tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (push fit)
colorless
conical bottom
Description
Low retention
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
PCR clean
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030108434
Capacité
0.5 mL
Adéquation
suitable for PCR