E3019
Esterase from porcine liver
lyophilized powder, ≥15 units/mg solid
Synonyme(s) :
Carboxyl esterase, Carboxylic-ester hydrolase, PLE
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥15 units/mg solid
Poids mol.
168 kDa
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Application
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry.
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocoles
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic determination of Esterase activity using Ethyl Butyrate as a substrate.