E2156
Anti-EGF Receptor antibody, Mouse monoclonal
clone 225, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-EGFR, Anti-Epidermal Growth Factor Receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
225, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using cell lysate of A431 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable