E0656
ER-27319
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
10-(3-Aminopropyl)-3,4-dimethyl-9-acridone oxalate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 28 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)=O.Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3N(CCCN)c2c1C
InChI
1S/C18H20N2O.C2H2O4/c1-12-8-9-15-17(13(12)2)20(11-5-10-19)16-7-4-3-6-14(16)18(15)21;3-1(4)2(5)6/h3-4,6-9H,5,10-11,19H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
IIELZHYJYZBSGG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology