DMPS2C
Diméthylpolysiloxane
viscosity 200 cSt (25 °C)(lit.)
Synonyme(s) :
Polydiméthylsiloxane
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Poids mol.
~9,430
Viscosité
200 cSt(25 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
609.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
321 °C - closed cup