Merck
D9286
Paraoxon-éthyle
≥90%, oil
Synonyme(s) :
Phosphate de O,O-diéthyl O-(4-nitrophényl), Phosphate de diéthyl p-nitrophényl
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
O2NC6H4OP(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.20
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-221-0
Beilstein/REAXYS Number:
1915526
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥90%
form
oil
color
yellow
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PON1(5444)
Application
Paraoxon-ethyl has been used as a substrate in paraoxonase (PON) activity assay. It has also been used as a lipase inhibitor to study the effects of anacetrapib on homotypic transfer from high density lipoprotein L3 (HDL3) to HDL2 in vivo.
Biochem/physiol Actions
Potent irreversible acetylcholinesterase inhibitor
Physical form
Oily liquid
Disclaimer
air sensitive: handle under argon
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraoxon-éthyle
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)