Principaux documents
D9188
Set KIMBLE du type Dounce pour le broyage des tissus
40 mL complete
Synonyme(s) :
885300-0040, Dounce Tissue Grinder
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass
Caractéristiques
autoclavable
Fabricant/nom de marque
Kimble® 885300-0040
Dégagement du pilon A
0.0030-0.0060 in.
Dégagement du pilon B
0.0010-0.0030 in.
Volume de travail × L
40 mL × 215 mm
Description générale
Produit conçu principalement pour les travaux sur les cellules dans lesquels le noyau doit rester intact après l′homogénéisation. Entièrement en verre. Chaque set complet contient deux pilons. Le pilon fin sert à la réduction initiale des échantillons. Le pilon large sert à former l′homogénat final.
Caractéristiques et avantages
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.• All-glass construction• Two pestles are supplied with each complete unit• Large clearance pestle is used for the initial sample reduction• Small clearance pestle is used to form the final homogenate• Replacement components are available and completely interchangeable
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Yue Zong et al.
Cell research, 29(6), 460-473 (2019-04-06)
AMPK, a master regulator of metabolic homeostasis, is activated by both AMP-dependent and AMP-independent mechanisms. The conditions under which these different mechanisms operate, and their biological implications are unclear. Here, we show that, depending on the degree of elevation of