Key Documents
D4321
Sigma-Aldrich
Dihydroeponemycin
≥98% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H36N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D ±35.7°
Couleur
off-white to light tan
Solubilité
DMSO: ≥1 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)[C@@]1(CO)CO1
InChI
1S/C20H36N2O6/c1-13(2)7-5-6-8-17(25)21-16(10-23)19(27)22-15(9-14(3)4)18(26)20(11-24)12-28-20/h13-16,23-24H,5-12H2,1-4H3,(H,21,25)(H,22,27)/t15-,16-,20+/m0/s1
Clé InChI
IUDBVFIQSSOIDB-TWOQFEAHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Dihydroeponemycin is an active derivative of eponemycin an antitumor antibiotic isolated from Streptomyces hygroscopicus. Dihydroeponemycin labels the catalytic threonine residues of the immunoproteasome subunits LMP2 and LMP7 and the constitutive proteasome subunit X, while epoxomicin covalently modifies the N-terminal catalytic threonine residues of the constitutive proteasome (X and Z) and immunoproteasome (LMP7 and MECL1) subunits.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable