D3439
D-erythro-Dihydrosphingosine 1-phosphate
≥98% (TLC), waxy solid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
waxy solid
Couleur
yellow
Solubilité
methanol: THF: water (6:3:1): >0.5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
YHEDRJPUIRMZMP-ZWKOTPCHSA-N
Informations sur le gène
human ... S1PR1(1901) , S1PR2(9294) , S1PR3(1903) , S1PR4(8698) , S1PR5(53637)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable