D0754
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
≥98.0% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
3,5-diiodo-L-tyrosine hydrate (1:2)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate, crystalline
Essai
≥98.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
crystalline
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear, yellow-green
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
Clé InChI
NYPYHUZRZVSYKL-ZETCQYMHSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable