Merck
D0629
3,5-Diiodo-L-thyronine
thyroid hormone analog
Synonyme(s) :
3,5-Diiodo-4-(4-hydroxyphenoxy)-L-phenylalanine, 3,5-T2, O-(4-Hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H13I2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-867-7
Beilstein/REAXYS Number:
2707891
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
255 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-11-5-8(7-13(18)15(20)21)6-12(17)14(11)22-10-3-1-9(19)2-4-10/h1-6,13,19H,7,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChI key
ZHSOTLOTTDYIIK-ZDUSSCGKSA-N
Biochem/physiol Actions
3,5-Diiodo-L-thyronine ((T(2)) is an iodinated thyronine hormone that regulates gene activity affecting processes such as homeostasis, lipid metabolism and insulin resistance.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Diiodo-L-thyronine
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves