Principaux documents
CLS431730
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 60 mL, natural screw cap, case of 96
Synonyme(s) :
storage vessel
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
PET bottle
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
pack of 24 ea
case of 96
Fabricant/nom de marque
Corning 431730
Diam. du col du flacon
18 mm
Capacité
60 mL
Taille
× 81 x 40 mm
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.