CLS431355
Corning® foam centrifuge rack, 15 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
foamed PE
Caractéristiques
Holds 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 431355
Disponibilité
available only in South Korea
Description générale
Corning® expandable foam centrifuge rack holds 50 conical bottom plastic centrifuge tubes of 15 mL each.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.