CLS431131
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Reusable vial rack for 50 vials
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Holds 50 x cryovials
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 431131
Technique(s)
cryopreservation: suitable