Documents
CLS430641
Sigma-Aldrich
Inserts de culture cellulaire Corning®
surface area 75 cm2, canted neck, cap (vented)
Synonyme(s) :
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
eCl@ss :
32040501
Matériaux
canted neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduations
Conditionnement
case of 100
Fabricant/nom de marque
Corning 430641
Volume maximum
60 mL
Superficie
75 cm2
Volume de travail
15-22.5 mL
Description générale
Disponible sous diverses tailles, conceptions et types de bouchons pour répondre à vos besoins.
  • Fabriqué à partir de polystyrène vierge, optiquement transparent
  • Surfaces traitées pour optimiser l′adhérence cellulaire
  • Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
  • Test d′intégrité sur 100 % des unités
  • Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
En option