Principaux documents
CLS4218
Corning® Step-R Repeating Pipettor Adapter for 25 mL Syringe Tips
non-sterile
Synonyme(s) :
repeater adapter
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
red polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Autoclavable at 121°C, 25 minutes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 4218
Catégories apparentées
Description générale
Suitable for use with 25 mL syringe tips.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.