Principaux documents
CLS4083
Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor
volume 50-300 μL
Synonyme(s) :
multi-channel pipettor
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Caractéristiques
8-channel
Fabricant/nom de marque
Corning 4083
Volume
50-300 μL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.