CLS3956
Plaque à 96 puits profonds en polypropylène Corning®
V-bottom clear, polypropylene, bag of 10 ×, sterile, lid: no
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
V-bottom clear
polypropylene
polypropylene plate
translucent bottom
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Fabricant/nom de marque
Corning 3956
Conditionnement
bag of 10 ×
Volume des puits
0.5 mL
Puits
96 wells , storage block
Capacité
0.5 mL
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Toutes les plaques et les blocs sont fabriqués en polypropylène pour assurer la résistance aux solvants. Ces produits sont idéaux pour les applications de banques de composés, de chimie combinatoire et de génomique. Les bases des plaques à 96 puits en polypropylène sont fabriquées selon les dimensions standard dans le secteur. Les plaques sont disponibles avec des puits à fond plat, bombé ou en V pour répondre aux besoins d'essais et de stockage de tout type.