Principaux documents
CLS357508
Corning® Falcon® Bulk Packed Serological Pipettes
capacity 2 mL, sterile
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
subdivision
Fabricant/nom de marque
Corning 357508
Capacité
2 mL
Application
Liquid Handling
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.