Principaux documents
CLS3570BC
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, white polystyrene, flat bottom white, sterile, with generic barcode, lid, pack of 10
Synonyme(s) :
384 multiwell plate, 384 well barcode plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate, 384 well plate with generic barcode
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
flat bottom white
square white wells
white bottom
white polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
with generic barcode
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
Corning 3570BC
Taille
384 wells
Volume des puits
112 μL
Puits
384 wells
Volume de travail
20-80 μL
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.