CLS356487
Corning® BioCoat™ Collagen Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, vented, Cap
Synonyme(s) :
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
rectangular flask
Caractéristiques
vented Cap
Straight neck
Conditionnement
pkg of 40 ea (8 packs of 40)
Fabricant/nom de marque
Corning 356487
Capacité
175 cm2
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable