HAM 014 human cell line
IHW Number: 9177, 94082277
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
South African Caucasian
Sexe
female
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
B: 08 57
HLA DRB1: 1201 07
HLA DRB3: 202
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 2.1 4.1
HLA DQA1: 0501 0201
HLA DQB1: 0301 0302
HLA DPB1: 401
Profil sérologique
HLA A ief: 2.2
HLA C: 6 7
HLA B: 8 58
Bw4/bw6: 4 6
HLA DR: 5 7
HLA DR52: 52
HLA DR53: 53
HLA DQ: 3
Milieu de culture
Procédure de repiquage