Principaux documents
HGC-27
94042256, human lymph, Epithelial
Synonyme(s) :
HGC27 Cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
HGC-27, 94042256
Source biologique
human lymph
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Mucin
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Human gastric carcinoma
Description de la lignée cellulaire
Undifferentiated, mucin producing.
Profil d'ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 11,12,13
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 14
Milieu de culture
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.