B16-F1 Cell Line from mouse
92101203, mouse skin, Fibroblast-like
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
B16-F1 Cell Line from mouse, 92101203
Source biologique
mouse skin
Description
Mouse melanoma, producing melanin
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Fibroblast-like
Produits
Melanin
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage