PC-3 Cell Line human
90112714, human prostate, Epithelial
Synonyme(s) :
PC.3 Cells, PC3 Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
PC-3 Cell Line human, 90112714, Caucasian prostate adenocarcinoma
Source biologique
human prostate
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46, triploid, modal no. 62
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 8,11
THO1: 6,7
TPOX: 8,9
vWA: 17
Milieu de culture
Procédure de repiquage