KT17 LKT12 human cell line
88052024, IHW Number: 9024
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Japanese
Sexe
female
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 0401 0303
B: 1501 3501
HLA DRB1: 406
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 3.1
HLA DQA1: 3
HLA DQB1: 302
HLA DPA1: 2
HLA DPB1: 501
Profil sérologique
HLA A ief: 2.2 11.2
HLA C: 4 9
HLA B: 62 35
HLA B ief: 62.3 35.3
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: KT2
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 8
HLA DP: 5
Milieu de culture
Procédure de repiquage