CAT-MT
12122001, feline mammary glands, mixed population of polygonal cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
CAT-MT, from feline mammary glands, 12122001
Source biologique
feline mammary glands
Description
Mammary, carcinoma, feline
Mode de croissance
Adherent
Morphologie
mixed population of polygonal cells
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage