Principaux documents
C5800
Sigma-Aldrich
Standard Vertical Gel Combs
16.5 cm wide, for use with 1.5 mm x 20 wells
About This Item
Code UNSPSC :
41105305
Nomenclature NACRES :
NB.51
Nom du produit
Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide, size 1.5 mm × 20 wells
Matériaux
PTFE
Niveau de qualité
Taille
1.5 mm × 20 wells
Catégories apparentées
Description générale
Machined match spacer thickness precisely.