Documents
C4529
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetramethyl ester
≥90% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Tetramethyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H46N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
710.82
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
Coproporphyrin I tetramethyl ester, ≥90% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
purple to brown
Pf
252-254 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 10 mg/mL, dark red
ε (coefficient d'extinction)
1,900-2,500 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(C)c4CCC(=O)OC)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-30-23(3)27(11-15-39(47)51-7)35(43-30)20-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)19-31-22(2)26(10-14-38(46)50-6)34(42-31)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-18-,31-19-,32-20-,33-18-,34-17-,35-20-,36-19-
Clé InChI
OVYASYKFNWTMII-QEMHYRKZSA-N
Notes préparatoires
Enzymatically prepared
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable