C4442
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 10 L (2.5 gal), polypropylene
Synonyme(s) :
carboys, nalgene carboys
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
white polypropylene screw closure
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2250-0020
H × Diam.
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
Capacité nominale
10 L (2.5 gal)