C3865
Anti-N-Cadherin antibody, Mouse monoclonal
clone GC-4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-A-CAM, Anti-A-Cell Adhesion Molecule
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GC-4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 135 kDa
Espèces réactives
chicken, monkey, mouse, human, rabbit, rat
Technique(s)
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using rat cardiac muscle frozen sections
western blot: 10-20 μg/mL using chicken cardiac muscle or COS-7 cell extracts
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDH2(1000)
mouse ... Cdh2(12558)
rat ... Cdh2(83501)
Description générale
Application
- electron microscopy
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry at a concentration of 10-20μg/mL using rat cardiac muscle frozen sections
- western blot at a concentration of 10-20μg/mL using chicken cardiac muscle or COS-7 cell extracts
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves