C1154
4-Chloro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt
Powder
Synonyme(s) :
4-Chloro-7-sulfobenz-2-oxa-1,3-diazole ammonium salt, 7-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, 7-Chloro-4-benzofurazansulfonic acid ammonium salt, SBF-Chloride
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
4-Chloro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt,
Essai
>98%
Forme
powder
Couleur
brown
light yellow
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, dark yellow
Fluorescence
λex 360 nm; λem 410 nm (pH 8.5)
λex 383 nm; λem 528 nm (Reaction product)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N.OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H3ClN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
Clé InChI
QFHXPBLOMHGYOC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable