Principaux documents
C1063
Sigma-Aldrich
Gonadotropine chorionique human
lyophilized powder, vial of ~2,500 IU
Synonyme(s) :
Choriogonine, HCG
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human urine
Stérilité
sterile-filtered
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
37.9 kDa
Contient
mannitol
Conditionnement
vial of ~2,500 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
Impuretés
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
Solubilité
water: 10 mL/vial, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CGA(1081)
Description générale
Hormone glycoprotéique consistant en une chaîne α de 92 acides aminés identique à celle de la LH, la FSH et la TSH, et en une chaîne β de 149 acides aminés. Produite par les tissus chorioniques et responsable du maintien du corps jaune en début de grossesse. Également produite par les tumeurs trophoblastiques, qui se distinguent par une présence anormalement élevée de chaînes de hCG β et une hCG hyperglycosylée.
Application
Chorionic gonadotropin human has been used in the biological validation of urinary testosterone (UTM) and urinary estradiol metabolites (UEM) EIA and superovulation.
Actions biochimiques/physiologiques
Human chorionic gondadotropin (hCG) may be used as an alternative to PMSG to induce ovulation in laboratory animals. When hCG was injected into laboratory animals via intravenous (i.v.), intraperitoneal (i.p.), or subcutaneous (s.c.) methodstet, the effective dose values for 50% of the animals (ED50) per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.2 (7.7) I.U.; i.p. 0.3 (11.5) I.U.; s.c. 0.7 (26.9) I.U.
Syrian hamsters: i.v. 1.0 (9.5) I.U.; i.p. 1.8 (17.1) I.U.; s.c. 2.6 (24.8) I.U.
Rats: i.v. 1.3 (4.6) I.U.; i.p. 3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
Using PMSG, the ED50 values per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.8 (30.8) I.U.; i.p. 2.0 (76.9) I.U.; s.c. 2.8 (107.7) I.U
Syrian hamsters: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
Rats: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.
Reconstitution
When reconstituted with water to a concentration of 1,000 IU/mL, the vial will also contain 0.1 M sodium phosphate buffer (pH approx. 7.2) and 100 mg/mL of mannitol.
Remarque sur l'analyse
The calculated value is based on the USP method for human Chorionic Gonadotrophin, to meet 2,500 IU per vial, with a tolerance of not less than 80.0% and not more than 125.0% of the potency stated.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Interrelationship among annual cycles of sex steroids, corticosterone and body condition in Nyctibatrachus humayuni
Joshi AM, et al.
General and Comparative Endocrinology, 260, 151-160 (2018)
Luqing Zhang et al.
PloS one, 10(3), e0120396-e0120396 (2015-03-25)
ZFN, TALENs and CRISPR/Cas9 system have been used to generate point mutations and large fragment deletions and insertions in genomic modifications. CRISPR/Cas9 system is the most flexible and fast developing technology that has been extensively used to make mutations in
Katherine M Graham et al.
Conservation physiology, 6(1), coy020-coy020 (2018-05-08)
Establishing captive breeding populations of amphibians is an important conservation strategy to safeguard against ongoing declines of wild populations and provide broodstock for reintroduction programs. The endangered dusky gopher frog (DGF) has never naturally reproduced in captivity and requires breeding
SMN is required for the maintenance of embryonic stem cells and neuronal differentiation in mice.
Chang W F, et al.
Brain Structure &Amp; Function, 220(3), 1539-1553 (2015)
Emmet L Guy et al.
Conservation physiology, 8(1), coz113-coz113 (2020-01-16)
Many amphibian species reinitiate the processes of preparing for reproduction (e.g. oogenesis) soon after breeding indicating hormone-induced ovulation could potentially be achieved out-of-season, which would lead to higher annual fecundity compared to mono-seasonal breeding. Such strategies would be beneficial to