C0256
Cytidine 5′-diphosphocholine sodium salt dihydrate
~98%, from yeast, solid
Synonyme(s) :
CDP-coline, Citicoline sodique, P′-[2-(Triméthylammonio)éthyl]ester cytidine 5′-(trihydrogène diphosphate) sel interne monosodique
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
yeast
Niveau de qualité
Pureté
~98%
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC1OC([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9?,11-,12-,13?;/m1./s1
Clé InChI
YWAFNFGRBBBSPD-MBWJOHGMSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable